Learn More
Abnova™ Human SMARCD2 Partial ORF (NP_003068, 398 a.a. - 474 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. 16195505
25 ug, 25µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 ug
25 ug
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16195505
Marque: Abnova™ H00006603Q01.25ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins, whose members display helicase and ATPase activities and which are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI and has sequence similarity to the yeast Swp73 protein. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: RDFMLSFSTDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRHIFAKVQQRRQELEQVLGIRL
Spécification
Numéro d’adhésion NP_003068
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6603
Poids moléculaire 34.21kDa
Nom SMARCD2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 ug
Immunogène RDFMLSFSTDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRHIFAKVQQRRQELEQVLGIRL
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène BAF60B/CRACD2/PRO2451/Rsc6p
Nom usuel SMARCD2
Symbole de gène(s) SMARCD2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human SMARCD2 Partial ORF (NP_003068, 398 a.a. - 474 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >