Learn More
Abnova™ Human SRPK1 Partial ORF (AAH38292, 371 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH38292 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 6732 |
Poids moléculaire | 36.63kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16125875
|
Abnova™
H00006732-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16115875
|
Abnova™
H00006732-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. A second alternatively spliced transcript variant for this gene has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNKSpécification
AAH38292 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SFRSK1 | |
SRPK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6732 | |
SRPK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK | |
RUO | |
SRPK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |