missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human STAMP2/STEAP4 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18758678
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18758678 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18758678 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB4626R100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

STAMP2/STEAP4 Monoclonal specifically detects STAMP2/STEAP4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène STAMP2/STEAP4
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 418714
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formule Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène EAW76907
Alias de gène EC 1.16.1, EC 1.16.1.-, FLJ23153, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 4, SixTransMembrane protein of prostate 2, STAMP2DKFZp666D049, STEAP family member 4, STEAP4, TIARP, TIARPsix transmembrane prostate protein 2, TNFAIP9, Tumor necrosis factor, alpha-induced protein 9metalloreductase STEAP4, tumor necrosis-alpha-induced adipose-related protein
Symboles de gène(s) STEAP4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human STAMP2 Met1-His459 Accession # EAW76907
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79689
Spécificité du test Detects human STAMP2-transfected NS0 cells but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.