Learn More
Human T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™
Code produit 30281238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30281238 100 μg 100µg
30281239 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 30281238 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB11637100
Faites le plein et économisez cet été
Utilisez le code promo 27950
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Mouse Monoclonal Antibody
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Western Blot,Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène T-bet/TBX21
Applications Western Blot, Simple Western
Classification Monoclonal
Clone 1091005
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Numéro d’ordre du gène Q9UL17
Alias de gène Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli -derived recombinant human T-bet, Glu326-Asp535, Accession # Q9UL17
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30009
Reconstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b