missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™

Code produit p-200136222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30713211 100 μg 100µg
30713212 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30713211 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB11692100
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Multiplex Immunofluorescence,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène T-bet/TBX21
Applications Multiplex Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 3126B
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1-10 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 25 μg/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Numéro d’ordre du gène Q9UL17
Alias de gène Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène E. coli derived- recombinant human T-Bet, Glu326-Asp535, Accession # Q9UL17
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30009
Reconstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/ml in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.