missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TAFA4/FAM19A4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18110251
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18110251 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18110251 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB5099

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TAFA4/FAM19A4 Monoclonal specifically detects TAFA4/FAM19A4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TAFA4/FAM19A4
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 480103
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q96LR4
Alias de gène Chemokine-like protein TAFA-4, FAM19A4, family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A4, FLJ25161, TAFA4, TAFA-4
Symboles de gène(s) FAM19A4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human TAFA4 Ser35-Arg140 Accession # Q96LR4
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 151647
Spécificité du test Detects human TAFA4/FAM19A4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human TAFA1, 2, 3, or 5 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.