missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TLE2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18751248
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18751248 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18751248 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF7216SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

TLE2 Polyclonal specifically detects TLE2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TLE2
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q04725
Alias de gène enhancer of split groucho 2, ESG, ESG2, ESG2Enhancer of split groucho-like protein 2, FLJ41188, GRG2, transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 2
Symboles de gène(s) TLE2
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human TLE2 Ile11-Ser193 Accession # Q04725
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7089
Spécificité du test Detects human TLE2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) TLE1, rhTLE3, and rhTLE4 is observed.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.