missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TPT1/TCTP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18700097
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18700097 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18700097 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB46481100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TPT1/TCTP Monoclonal specifically detects TPT1/TCTP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TPT1/TCTP
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 488410
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 0.1-25 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Numéro d’ordre du gène P13693
Alias de gène FLJ27337, Fortilin, Histamine-releasing factor, HRF, p02, p23, TCTP, TCTPHRFfortilin, translationally-controlled tumor protein, tumor protein, translationally-controlled 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human TPT1/TCTP, Met1-Cys172, Accession No. P13693
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7178.0
Spécificité du test Detects human TPT1/TCTP in direct ELISAs.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forme Supernatant
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.