Learn More
Abnova™ Human TRIM39 Partial ORF (NP_067076, 421 a.a. - 517 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom | TRIM39 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinant | Yes |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Poids moléculaire | 36.41kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152243
|
Abnova™
H00056658-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16142243
|
Abnova™
H00056658-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified. This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: TPLPETGYWRVRLWNGDKYAATTTPFTPLHIKVKPKRVGIFLDYEAGTLSFYNVTDRSHIYTFTDTFTEKLWPLFYPGIRAGRKNAAPLTIRPPTDWSpécification
TRIM39 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.41kDa |