Learn More
Abnova™ Human UBE2J1 Partial ORF (NP_003329, 9 a.a. - 118 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003329 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 51465 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16127026
|
Abnova™
H00051465-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16137026
|
Abnova™
H00051465-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is located in the membrane of the endoplasmic reticulum (ER) and may contribute to quality control ER-associated degradation by the ubiquitin-proteasome system. [provided by RefSeq]
Sequence: SPAVKRLMKEAAELKDPTDHYHAQPLEDNLFEWHFTVRGPPDSDFDGGVYHGRIVLPPEYPMKPPSIILLTANGRFEVGKKICLSISGHHPETWQPSWSIRTALLAIIGFSpécification
NP_003329 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CGI-76/HSPC153/HSPC205/HSU93243/MGC12555/NCUBE1/Ubc6p | |
UBE2J1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51465 | |
UBE2J1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SPAVKRLMKEAAELKDPTDHYHAQPLEDNLFEWHFTVRGPPDSDFDGGVYHGRIVLPPEYPMKPPSIILLTANGRFEVGKKICLSISGHHPETWQPSWSIRTALLAIIGF | |
RUO | |
UBE2J1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |