missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Uteroglobin/SCGB1A1 Antibody, R&D Systems™

Code produit 18093432
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
18093432 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18093432 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF4218

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Uteroglobin/SCGB1A1 Polyclonal specifically detects Uteroglobin/SCGB1A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène Uteroglobin/SCGB1A1
Applications Immunohistochemistry, Neutralization
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.3-1.2 ug/mL
Numéro d’ordre du gène NP_003348
Alias de gène blastokinin, CC10, CC10Urine protein 1, CC16, CCPBP, CCSP, CCSPCCPBP, Clara, Clara cell phospholipid-binding protein, Clara cells 10 kDa secretory protein, PCB-BP, SCGB1A1, Secretoglobin family 1A member 1, secretoglobin, family 1A, member 1 (uteroglobin), UGB, UGBUP-1, UP1, Urinary protein 1, uteroglobin
Symboles de gène(s) SCGB1A1
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human Uteroglobin/SCGB1A1 Glu22-Asn91 Accession # NP_003348
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7356
Spécificité du test Detects human Uteroglobin/SCGB1A1 in direct ELISAs.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.