Learn More
Abnova™ Human WDR23 Full-length ORF (AAH67132.1, 1 a.a. - 546 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH67132.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 80344 |
Poids moléculaire | 88.1kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16124983
|
Abnova™
H00080344-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16114983
|
Abnova™
H00080344-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a WD repeat-containing protein that interacts with the COP9 signalosome, a macromolecular complex that interacts with cullin-RING E3 ligases and regulates their activity by hydrolyzing cullin-Nedd8 conjugates. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSRNSSSAGSGSGDPSEGLPRRGAGLRRSEEEEEEDEDVDLAQVLAYLLRRGQVRLVQGGGAANLQFIQALLDSEEENDRAWDGRLGDRYNPPVDATPDTRELEFNEIKTQVELATGQLGLRRAAQKHSFPRMLHQRERGLCHRGSFSLGEQSRVISHFLPNDLGFTDSYSQKAFCGIYSKDGQIFMSACQDQTIRLYDCRYGRFHKFKSIKARDVGWSVLDVAFTPDGNHFLYSSWSDYIHICNIYGEGDTHTALDLRPDERRFAVFSIAVSSDGREVLGGANDGCLYVFDREQNRRTLQIESHEDDVNAVAFADISSQILFSGGDDAICKVWDRRTMREDDPKPVGALAGHQDGITFIDSKGDARYLISNSKDQTIKLWDIRRFSSREGMEASRQAATQQNWDYRWQQVPKKAWRKLKLPGDSSLMTYRGHGVLHTLIRCRFSPIHSTGQQFIYSGCSTGKVVVYDLLSGHIVKKLTNHKACVRDVSWHPFEEKIVSSSWDGNLRLWQYRQAEYFQDDMPESEECASAPAPVPQSSTPFSSPQSpécification
AAH67132.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
88.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGSRNSSSAGSGSGDPSEGLPRRGAGLRRSEEEEEEDEDVDLAQVLAYLLRRGQVRLVQGGGAANLQFIQALLDSEEENDRAWDGRLGDRYNPPVDATPDTRELEFNEIKTQVELATGQLGLRRAAQKHSFPRMLHQRERGLCHRGSFSLGEQSRVISHFLPNDLGFTDSYSQKAFCGIYSKDGQIFMSACQDQTIRLYDCRYGRFHKFKSIKARDVGWSVLDVAFTPDGNHFLYSSWSDYIHICNIYGEGDTHTALDLRPDERRFAVFSIAVSSDGREVLGGANDGCLYVFDREQNRRTLQIESHEDDVNAVAFADISSQILFSGGDDAICKVWDRRTMREDDPKPVGALAGHQDGITFIDSKGDARYLISNSKDQTIKLWDIRRFSSREGMEASRQAATQQNWDYRWQQVPKKAWRKLKLPGDSSLMTYRGHGVLHTLIRCRFSPIHSTGQQFIYSGCSTGKVVVYDLLSGHIVKKLTNHKACVRDVSWHPFEEKIVSSSWDGNLRLWQYRQAEYFQDDMPESEECASAPAPVPQSSTPFSSPQ | |
RUO | |
WDR23 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
80344 | |
WDR23 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp779A1629/GL014/PRO2389 | |
WDR23 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |