Learn More
Abnova™ Human WEE1 Full-length ORF (AAH51831.1, 1 a.a. - 646 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH51831.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7465 |
Poids moléculaire | 98.1kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16141872
|
Abnova™
H00007465-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16151872
|
Abnova™
H00007465-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a nuclear protein, which is a tyrosine kinase belonging to the Ser/Thr family of protein kinases. This protein catalyzes the inhibitory tyrosine phosphorylation of CDC2/cyclin B kinase, and appears to coordinate the transition between DNA replication and mitosis by protecting the nucleus from cytoplasmically activated CDC2 kinase. [provided by RefSeq]
Sequence: MSFLSRQQPPPPRRAGAACTLRQKLIFSPCSDCEEEEEEEEEEGSGHSTGEDSAFQEPDSPLPPARSPTEPGPERRRSPGPAPGSPGELEEDLLLPGACPGADEAGGGAEGDSWEEEGFGSSSPVKSPAAPYFLGSSFSPVRCGGPGDASPRGCGARRAGEGRRSPRPDHPGTPPHKTFRKLRLFDTPHTPKSLLSKARGIDSSSVKLRGSSLFMDTEKSGKREFDVRQTPQVNINPFTPDSLLLHSSGQCRRRKRTYWNDSCGEDMEASDYELEDETRPAKRITITESNMKSRYTTEFHELEKIGSGEFGSVFKCVKRLDGCIYAIKRSKKPLAGSVDEQNALREVYAHAVLGQHSHVVRYFSAWAEDDHMLIQNEYRNGGSLADAISENYRIMSYFKEAELKDLLLQVGRGLRYIHSMSLVHMDIKPSNIFISRTSIPNAASEEGDEDDWASNKVMFKIGDLGHVTRISSPQVEEGDSRFLANEVLQENYTHLPKADIFALALTVVCAAGAEPLPRNGDQWHEIRQGRLPRIPQVLSQEFTELLKVMIHPDPERRPSAMALVKHSVLLSASRKSAEQLRIELNAEKFKNSLLQKELKKAQMAKAAAEERALFTDRMATRSTTQSNRTSRLIGKKMNRSVSLTIYSpécification
AAH51831.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
98.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSFLSRQQPPPPRRAGAACTLRQKLIFSPCSDCEEEEEEEEEEGSGHSTGEDSAFQEPDSPLPPARSPTEPGPERRRSPGPAPGSPGELEEDLLLPGACPGADEAGGGAEGDSWEEEGFGSSSPVKSPAAPYFLGSSFSPVRCGGPGDASPRGCGARRAGEGRRSPRPDHPGTPPHKTFRKLRLFDTPHTPKSLLSKARGIDSSSVKLRGSSLFMDTEKSGKREFDVRQTPQVNINPFTPDSLLLHSSGQCRRRKRTYWNDSCGEDMEASDYELEDETRPAKRITITESNMKSRYTTEFHELEKIGSGEFGSVFKCVKRLDGCIYAIKRSKKPLAGSVDEQNALREVYAHAVLGQHSHVVRYFSAWAEDDHMLIQNEYRNGGSLADAISENYRIMSYFKEAELKDLLLQVGRGLRYIHSMSLVHMDIKPSNIFISRTSIPNAASEEGDEDDWASNKVMFKIGDLGHVTRISSPQVEEGDSRFLANEVLQENYTHLPKADIFALALTVVCAAGAEPLPRNGDQWHEIRQGRLPRIPQVLSQEFTELLKVMIHPDPERRPSAMALVKHSVLLSASRKSAEQLRIELNAEKFKNSLLQKELKKAQMAKAAAEERALFTDRMATRSTTQSNRTSRLIGKKMNRSVSLTIY | |
RUO | |
WEE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7465 | |
WEE1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu | |
WEE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |