missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Wnt-9a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18782939
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18782939 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18782939 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB3157SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Wnt-9a Monoclonal specifically detects Wnt-9a in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Wnt-9a
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 326711
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 5 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène O14904.2
Alias de gène MGC138165, MGC141991, Protein Wnt-14, wingless-type MMTV integration site family, member 14, wingless-type MMTV integration site family, member 9A, Wnt-14, WNT14protein Wnt-9a, Wnt9a
Symboles de gène(s) WNT9A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human Wnt-9a Pro48-Glu92 & Arg231-Phe304 Accession # O14904.2
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7483
Spécificité du test Detects human Wnt-9a in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Wnt-2, -3a, -6, -7a, -7b, recombinant mouse Wnt-1, -2b, -4, -5a, -5b, -8a, -8b, -9b, -10a, -10b, -11, or -16 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.