missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human XRCC1 Partial ORF (NP_006288, 534 a.a. - 633 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006288 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7515 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16117585
|
Abnova™
H00007515-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16107585
|
Abnova™
H00007515-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is involved in the efficient repair of DNA single-strand breaks formed by exposure to ionizing radiation and alkylating agents. This protein interacts with DNA ligase III, polymerase beta and poly (ADP-ribose) polymerase to participate in the base excision repair pathway. It may play a role in DNA processing during meiogenesis and recombination in germ cells. A rare microsatellite polymorphism in this gene is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity. [provided by RefSeq]
Sequence: LPVPELPDFFQGKHFFLYGEFPGDERRKLIRYVTAFNGELEDYMSDRVQFVITAQEWDPSFEEALMDNPSLAFVRPRWIYSCNEKQKLLPHQLYGVVPQASpécification
NP_006288 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RCC | |
XRCC1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7515 | |
XRCC1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LPVPELPDFFQGKHFFLYGEFPGDERRKLIRYVTAFNGELEDYMSDRVQFVITAQEWDPSFEEALMDNPSLAFVRPRWIYSCNEKQKLLPHQLYGVVPQA | |
RUO | |
XRCC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |