Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human BMP-4 Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
161.00€ - 3959.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 652 |
---|---|
Poids moléculaire | 34 kDa, homodimer, glycosylated |
Espèces | Human |
Reconstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 4 mM HCl containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Contenu et stockage | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811296
|
Proteintech™
HZ-1045-10UG |
10 μg |
161.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801296
|
Proteintech™
HZ-1045-100UG |
100 μg |
782.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891286
|
Proteintech™
HZ-1045-1000UG |
1000 μg |
3959.00€
1000µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spécification
652 | |
Human | |
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. | |
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system | |
> 95% |
34 kDa, homodimer, glycosylated | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 4 mM HCl containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Typically ≤ 10 ng/mL EC50 | |
Lyophilized |