Learn More
Acide humique, sel de sodium, 45 à 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-143664 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10284820
Marque: Thermo Scientific Acros 120860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-04-4
Formule moléculaire C9H8Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.139
Numéro MDL MFCD00135560
Clé InChI HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
CID PubChem 21908873
Nom IUPAC Disodium ; bicyclo[2.2.1 ‡ hept-5 -ene-2,3-dicarboxylate
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Humic acid, sodium salt
Note relative au nom tech., 50-60% (as humic acid)
Point de fusion >300,0°C
Couleur Noir
Plage de pourcentage du dosage 45-70%
Pourcentage de pureté 45 to 70%
Qualité Technique
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 14 % à 25 % (105°C, 4 h)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline