Learn More
Rotronic™ Normes d’humidité
Code produit. p-4422545
Click to view available options
Type:
Norme d’humidité
Norme d’humidité (certifiée)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11980745
Marque: Rotronic™ EA00SCS
Includes
Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Pour l’étalonnage et le réglage sur site des sondes ROTRONIC avec instrument portatif
Avec les étalons d’humidité, un dispositif d’étalonnage et un logiciel HW4 fonctionnant sur un PC, ces opérations sont simples à réaliser.
  • Les ampoules contiennent des solutions salines non saturées
  • Méthode d’étalonnage sur site simple et sûre
  • Durée de conservation illimitée
Spécification
Conditionnement 0,005
Certificat d’analyse Certificat d’étalonnage traçable SCS, tampon textile, instructions d’étalonnage
Technique Étalonnage et réglage sur site de la sonde Rotronic
À utiliser avec (équipement) Instrument Rotronic
Type Norme d’humidité (certifiée)