Learn More
Cytiva Tampon HEPES qualifié ES HyClone™ AdvanceSTEM™
Marque: Cytiva SH30851.01
17.72 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Spécification
BPFa et ISO 91:2 Consignes | |
HEPES qualifié ES AdvanceSTEM (1 M) | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
7,2 à 7,5 |
2° à 8°C | |
1 M | |
FIO | |
100 mL |