Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque: Cytiva SH30073.04IR
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
pLe sérum de veau HyClone est disponible avec ou sans supplément de fer. Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF. Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF. Le sérum de veau est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./pSpécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C.Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Irradiés | |
Stérile | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Oui |
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Sérum de veau irradié (États-Unis) | |
1000 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Non |