Learn More
Cytiva Filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™
Les filtres pour seringues stériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ peuvent être utilisés pour la préparation d’échantillons biologiques et HPLC.
128.25€ - 228.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Pression nominale | 5,2 bar (75 psi) |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11353295
|
Cytiva
6791-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Luer mâle |
216.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354704
|
Cytiva
6791-1304 |
PVDF | 0,45 μm | Luer mâle |
190.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11324664
|
Cytiva
6780-1302 |
PES | 0,2 μm | Luer mâle |
181.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363295
|
Cytiva
6780-1304 |
PES | 0,45 μm | Luer mâle |
178.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11374654
|
Cytiva
6778-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Pointe de tube |
228.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394684
|
Cytiva
6786-1302 |
Nylon | 0.2 μm | Raccord Luer mâle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11349234
|
Cytiva
6786-1301 |
Nylon | 0.1 μm | Male luer |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Diamètre : 13 mm
- Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
- Le faible volume de maintien de <25 μl garantit une récupération maximale des échantillons
- Microfibre de verre en option
- Format de pointe de tube (en option)
Spécification
Autoclavables | |
1,3 cm2 | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 10 mL |
Stérile | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |