Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ CDM4CHO™, liquide
Favorisez la croissance des cultures cellulaires CHO. Le milieu HyClone™ CDM4CHO™, liquide est un milieu sans sérum, chimiquement défini.
Marque: Cytiva SH30558.LS
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Format: Liquid
Spécification
cGMP | |
CDM4CHO media | |
Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | |
6 x 1000 mL |
2° to 8°C | |
Liquid | |
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein |