Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 7a
Complète la culture cellulaire avec des acides aminés, des vitamines, des sels, des éléments à l’état de traces et du glucoseFabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Marque: Cytiva SH31026.01
Informations supplémentaires : CAS : 60-18-4 Poids : 5.25000kg
Description
Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaireLes suppléments HyClone Cell Boost 7a et Cell Boost 7b sont destinés à être utilisés en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans des processus utilisant des lignées cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO).
Cell Boost 7a est disponible en tant que solution d’alimentation liquide pratique prête à l’emploi ou en tant qu’alimentation en poudre sèche à hydrater avant utilisation.
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes, Cell Boost 7a est défini chimiquement (CD), exempt de composants d’origine animale (ADCF) et ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), des peptides, des hydrolysats, du rouge de phénol ou du 2-mercaptoéthanol
- Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments de culture cellulaire concentrés conçus pour être utilisés ensemble pour améliorer la production de protéines
- Pour plus de commodité, ce supplément de culture cellulaire est disponible sous forme de solution d’alimentation liquide prête à l’emploi en plus d’un format de poudre sèche
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
18 mois | |
Poloxamer 188 | |
5 L |
Poudre | |
Non stérile | |
No Glutamine |