Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
1275.00€ - 2412.30€
Spécification
Pays d’origine | Australie |
---|---|
Forme | Sérum |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Sterilization Method | Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Gamme de produits | HyClone™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16635775
|
Cytiva
SH30545.03HI |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16645775
|
Cytiva
SH30545.04HI |
1000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16655775
|
Cytiva
SH30545.04NI |
1000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16625775
|
Cytiva
SH30545.03 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Sourced from Australian abattoirs approved by USDA for export and inspected by the Australian Department of Agriculture (DA)
- Australian methods of animal husbandry exhibit excellent animal nutrition and healthcare
- Animal disease control and management in Australia is easier compared to most areas of the world due to isolation
- Filtered through triple 100 nm pore size-rated filters
- Standard endotoxin and hemoglobin specifications
- Subjected to moderate biochemical analyses
Spécification
Australie | |
Sérum de veau fœtal | |
HyClone™ |
Sérum | |
Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA) |