Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), défini
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
Marque: Cytiva SH30070.02IH25-40
Informations supplémentaires : Poids : 0.59850kg
Description
- Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
Spécification
1, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, vitamine D 25-dihydroxy, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactates déshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Coefficient de saturation, Albumine, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Phosphatase alcaline, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéine totale, Triglycérides, Vitamine C, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote de l’urée sanguine | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Liquide | |
100 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores | |
Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses) | |
≤10 UE/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Non |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux BPFa (21 CFR 820) et certifié aux normes ISO9001 | |
États-Unis | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Défini | |
Fièvre catarrhale du mouton | |
Oui | |
HyClone™ | |
Oui |