missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, USP Specifications, Cytiva

Supports cell culture growth and biomanufacturing processes

Marque:  HyClone products Cytiva CH30154.04

Informations supplémentaires : Poids : 100.00000kg

Quantité 100 L

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16012052

  • 1620.00€ / 100L

Expédition estimée: 27-07-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser
  • L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité
  • Les résultats réels des tests réalisés sur une CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné
  • Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche.
  • Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic
Spécification

Identifiants chimiques

Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Filtre stérile 0,1 µm
HyClone™

Spécification

Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Filtre stérile 0,1 µm
Liquide
Sac de vidange supérieur à usage unique
100 L
HyClone™
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions