Learn More
Eau HyClone™ HyPure de qualité WFI (Water for Injection, eau pour injection), spécifications USP
Favorise la croissance des cultures cellulaires et les processus de biofabrication
Marque: HyClone products Cytiva CH30154.12
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 200.00000kg
Quantité | 200 L |
---|
Description
- Subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser
- L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité
- Les résultats réels des tests réalisés sur une CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné
- Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche.
- Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic
Spécification
Manufactured in an ISO9001 Certified Facility | |
200 L | |
HyClone™ |
Filtre stérile 0,1 µm | |
Liquide |