Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
Dérivé du pancréas porcin. La protéase trypsine HyClone™ sert à détacher les cellules adhérentes à la surface ou au substrat qui les porte.
Marque:  Cytiva SH30236.01
16.12 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Code produit. 10011472
  • 26.55€ / 100mL
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Dérivé du pancréas porcin
  • Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
  • Formule sans calcium ni magnésium
Spécification
Spécification
Stockage en congélateur
0,05% (1 X)
Stérilisation par filtration 0,1 μm
Sans calcium, Sans magnésium
Pancréas de porc
Trypsine, 0,05% 1 X, avec 0,5 g de trypsine porcine (1:250/L irradié aux rayons gamma) dans du milieu HBSS avec 0,2 g/L d’EDTA, sans calcium, magnésium (liquide)
Liquide
Trypsine porcine, HBSS, EDTA
100 mL