Learn More
Ansell Gants de travail pour usage intensif à revêtement en nitrile ActivArmr™ 27-600 - Poignet en maille
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Conçus pour être très résistants pour une utilisation dans des environnements impliquant des matériaux abrasifs et rugueux
- Fabriqués en coton et en jersey pour un niveau de confort élevé
- Le revêtement unique en nitrile offre une protection contre l’huile et la graisse
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Structure | Coupe et couture |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu, Naturel |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton |
| Afficher plus |