Learn More
Solvant G Hydra-POINT™ pour système à deux composants, J.T. Baker™
Code produit. 10189160 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10189160
Marque: JT Baker 8855.2500
Solvant exempt de pyridine pour titration volumétrique Karl Fischer
  • Réactifs volumétriques pour mesurer l’eau par titration Karl Fischer
  • Quels que soient vos besoins en systèmes volumétriques, les réactifs HYDRA-POINT™ Karl Fischer permettent de déterminer l’eau en toute simplicitié et sans problème
  • Ils sont exempts de pyridine et spécialement formulés pour les procédures d’applications existantes afin de fournir des résultats cohérents et fiables pour tous les types d’échantillons
  • Formulés pour atteindre chaque point final rapidement, avec précision et avec une excellente reproductibilité
  • Précision : les réactifs ont des titres plus stables avec moins de dérive, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation des réactifs
  • À utiliser avec le titrant 2 HYDRA-POINT™ n°8845 ou le titrant 5 HYDRA-POINT™ n°8844
Spécification
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.