Learn More
Solvant G Hydra-POINT™ pour système à deux composants, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
- Réactifs volumétriques pour mesurer l’eau par titration Karl Fischer
- Quels que soient vos besoins en systèmes volumétriques, les réactifs HYDRA-POINT™ Karl Fischer permettent de déterminer l’eau en toute simplicitié et sans problème
- Ils sont exempts de pyridine et spécialement formulés pour les procédures d’applications existantes afin de fournir des résultats cohérents et fiables pour tous les types d’échantillons
- Formulés pour atteindre chaque point final rapidement, avec précision et avec une excellente reproductibilité
- Précision : les réactifs ont des titres plus stables avec moins de dérive, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation des réactifs
- À utiliser avec le titrant 2 HYDRA-POINT™ n°8845 ou le titrant 5 HYDRA-POINT™ n°8844
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | 1992 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydra-Point Solvent G
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, imidazole,sulphur dioxide