Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 , Pour coulomètre AF7, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
Description
Avantages des réactifs coulométriques Hydranal
- Simplicité d’utilisation
- Haute précision pour les traces d’eau
- Conditions stables du récipient de titration
- Large éventail de produits
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Coulomat AF 7 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 11°C (51.8°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Numéro UN | UN1230 |