Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-four, réactif pour titration coulométrique KF avec four (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven |
| Note relative au nom | Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm |
| Point d’ébullition | 64°C |
| % min. CAS | ≥5.0000%, ≥20.0000% |
| % max. CAS | <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <30.0000% |
| CAS | 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 288-32-4 |
| Densité | 0.980 g/cm3 |
| Quantité | 500 ml |
| Point d’éclair | 13°C |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, Propane-1,2-diol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imid