Learn More
Huile HYDRANAL™ - Coulomat AK, réactif pour la titration KF coulométrique dans les cétones (solution anolyte), recommandé pour les cellules avec membrane, Honeywell Fluka
Code produit. p-7111852 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
Code produit. 15684480
Marque: Honeywell-Hydranal 34820500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Coulomat AK
Note relative au nom Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
Point d’ébullition 60°C
% min. CAS ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000%
% max. CAS <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <30.0000%
CAS 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 7446-09-5
Densité 1.200 g/cm3
Quantité 500 ml
Point d’éclair 32°C
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro UN UN1992
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth