Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, réactif pour titration coulométrique KF (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7122066 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
Code produit. 15664360
Marque: Honeywell-Hydranal 34726500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer (à base d’éthanol), pour cellules avec et sans membrane
Avantages des réactifs coulométriques Hydranal
  • Simplicité d’utilisation
  • Haute précision pour les traces d’eau
  • Conditions stables du récipient de titration
  • Large éventail de produits
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Coulomat E
CAS 67-56-1, 111-42-2, 64-17-5
Quantité 500 ml
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Coulomat E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1