Learn More
HYDRANAL™ - Méthanol rapide, réactif pour titration KF volumétrique accélérée à un composant (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsSpezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Methanol Rapid |
| CAS | 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5 |
| Densité | 0.80g/mL |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 11°C (51.8°F) |
| Numéro UN | UN1230 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Methanol Rapid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, sulphur dioxide, imidazole
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?