Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7203378 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
3L
500mL
Code produit. 16822370
Marque: Honeywell Fluka 34433500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anolyte pour titrations coulométriques Karl Fischer, pour cellules avec et sans membrane
  • À base de méthanol
  • Exempt d’imidazole
  • Exempt de substances CMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI
Point de fusion -98°C (Methanol)
Point d’ébullition 64°C to 65°C (Methanol)
% min. CAS ≥60%
% max. CAS ≤90%
Couleur Jaune
Densité 0.893 g/cm3 (at 20°C)
Forme physique Liquide
CAS 67-56-1
Quantité 500 ml
Point d’éclair 14°C
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro UN UN1230
Informations sur la solubilité Completely Miscible in Water
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol, sulphur dioxide, 2-ethyl imidazole hydroiodide