Learn More
HYDRANAL™ - Dihydrate de tartrate de sodium standard, Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau de ∼ 15,66%), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Description
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
- Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
- Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
- Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
- Conditionnement pratique
- Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
Spécification
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - Standard sodium tartrate dihydrate |
Note relative au nom | Standard for Karl Fischer titration (water content ∼15.66%), exact value on report of analysis |
Densité | 1.820 g/cm3 |
Quantité | 6 x 25 g |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Notes de pourcentage du dosage | eau efficace |
Qualité | Karl Fischer |