Learn More
HYDRANAL™ - Dihydrate de tartrate de sodium standard, Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau de ∼ 15,66%), Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7122062 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Conditionnement:
25g
6 pièces
Code produit. 15644350
Marque: Honeywell-Hydranal 3469625G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau ∼15,66 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
  • Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
  • Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
  • Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
  • Conditionnement pratique
  • Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Quantité 25 g
Numéro UN NONH for all modes of transport