Learn More
Eau dans du méthanol HYDRANAL™ 5.0, Honeywell Fluka™
Code produit. 15604430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
500mL
6 pièces
Code produit. 15604430
Marque: Honeywell-Hydranal 34802500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent pour titration volumétrique de retour conformément à Karl Fischer, 5,00 mg/ml ± 0,05 mg/ml d’eau dans le méthanol
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Quantité 500 mL
Point d’éclair 9°C (48.2°F)
Numéro UN UN1230
Beilstein 3662861
Poids de la formule 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol