Learn More
Hydrazine hydraté, 100 % (hydrazine, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10276440
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10217-52-4
Formule moléculaire H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 32.05
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nom IUPAC hydrazine ; hydrate
SMILES NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine hydrate
Note relative au nom Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Formule linéaire H2NNH2·XH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Merck Index 14, 4771
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589nm)
Densité 1.0315g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.