Learn More
Acide iodhydrique, ACS, 47 %, stab. avec 1,5 % d’acide hypophosphoreux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307958
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11307958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036490.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10034-85-2 | HI
L’acide iodhydrique est utilisé comme catalyseur dans la fabrication de l’acide acétique, comme intermédiaire pharmaceutique, dans divers désinfectants et dans la préparation d’iodures organiques et inorganiques. Il est également utilisé pour préparer des iodures d‘alkyle à partir d’alcools primaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Spécification
Quantité 100 ml