Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 0.1 N Standard Solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100,0°C |
| Concentration | 0,0998 à 0,1002 N (20°C) |
| Densité | 1,0000 g/ml |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1 |
| Quantité | 2,5 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid