Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 1 M, Chem-Lab
Code produit. 11993123
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Conditionnement:
1L
Code produit. 11993123
Marque: Chem-Lab CL05.0311.1000
Utilisé comme réactif de laboratoire et agent acidifiant. La solution d’acide chlorhydrique, 1 M, Chem-Lab contient 36,461 g de HCl par litre d’eau. Il est utilisé pour le contrôle du pH, la production de composés organiques et inorganiques et la régénération des résines échangeuses d’ions. Conformément à la norme ASTM D-4047.
L’acide chlorhydrique est un acide minéral corrosif et fort à de nombreuses utilisations industrielles. Il s’agit d’une solution incolore et très piquante de chlorure d’hydrogène (HCl) dans l’eau. Il est fréquemment utilisé dans les solutions tampons pH, dans la régénération des résines échangeuses d’ions et dans la production de chlorures et la synthèse de produits organiques.
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composition 36,461 g HCl pour 1 L H2O
Concentration 1 mol/l
Densité 1,02 g/ml
Conditionnement Polyéthylène
Normalité 1 N (±0,002, 20°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 1 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: HCl/H2O