Learn More
Acide chlorhydrique, solution volumétrique 1N, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15578334 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en poly à col étroit
Conditionnement:
1L
Code produit. 15578334
Marque: Avantor J.T.Baker 562002
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom 1N Volumetric Solution
Conditionnement Flacon en poly à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,00 kg
Quantité 1 L
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.