Learn More
Acide chlorhydrique, solution à 25 % de vol., Chem-Lab
Code produit. 11905079
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
PE / HV
Conditionnement:
5L
Code produit. 11905079
Marque: Chem-Lab CL02.0317.5000
Solution d’acide chlorhydrique très pure, TMAR, pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Concentration Plus de 25 % de HCl pour 1 L de H2O
Densité 1,12 g/ml
Conditionnement PE / HV
Quantité 5 L
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Pourcentage de pureté 25% (volume)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid 25% v.p
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid