Learn More
Acide chlorhydrique, 2 N, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Acide chlorhydrique 2 mol/l |
| Concentration | 72,922 g HCl/L H2O = 2 N (±0,004/20°C) |
| Densité | 1,04 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide chlorhydrique 2 mol/l
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid