Learn More
Acide chlorhydrique, dosage > 32 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Acide chlorhydrique à 32 % v.p. |
| Concentration | HCl à 32+% |
| Densité | 1,16 g/ml |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | < 0,0001% |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Pourcentage de pureté | >32% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide chlorhydrique 32% t.p.
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid 32%