Learn More
Acide chlorhydrique, 32 %, technique, d=1,16, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
2.50L
Description
Flacon en plastique PEHD de 2,5 L
Spécification
Spécification
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7647-01-0 |
| Point de fusion | -35°C |
| Point d’ébullition | 57°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 125 mbar à 20°C |
| Quantité | 2,5 L |
| Formule moléculaire | ClH |
| Viscosité | 1,9 mPaS à 15°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid, 32%
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid