Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, extra pur, d = 1,18, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. p-7073074 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10244100
Marque: Fisher Chemical H/1150/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
CLH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, esprits de sel, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH –1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 1 L
Viscosité 1,8 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.46g/mol